3-Ethynyl-5-methylpyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Ethynyl-3-picoline, (5-Methylpyridin-3-yl)acetylene
OR53005-1G OR53005-250MG OR53005-100MG
APOSOR53005-1GEA 1900 DKK
APOSOR53005-1G APOSOR53005-250MG APOSOR53005-100MG
3-Ethynyl-5-methylpyridine
3-Ethynyl-5-methylpyridine
Formel: C₈H₇N
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD13175246
CAS-nummer: 30413-53-7