5-Chloro-2-ethynylpyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR53004-1G OR53004-250MG
APOSOR53004-1GEA 1640 DKK
APOSOR53004-1G APOSOR53004-250MG
5-Chloro-2-ethynylpyridine
5-Chloro-2-ethynylpyridine
Formel: C₇H₄ClN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13189715
CAS-nummer: 1196153-33-9