Methyl 4-chloro-3-sulphamoylbenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52995-1G OR52995-250MG OR52995-5G
APOSOR52995-1GEA 1020 DKK
APOSOR52995-1G APOSOR52995-250MG APOSOR52995-5G
Methyl 4-chloro-3-sulphamoylbenzoate
Methyl 4-chloro-3-sulphamoylbenzoate
Formel: C₈H₈ClNO₄S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02676058
CAS-nummer: 1208-40-8