Methyl 3-bromo-4-sulphamoylbenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52993-1G OR52993-250MG
APOSOR52993-1GEA 4750 DKK
APOSOR52993-1G APOSOR52993-250MG
Methyl 3-bromo-4-sulphamoylbenzoate
Methyl 3-bromo-4-sulphamoylbenzoate
Formel: C₈H₈BrNO₄S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21602570
CAS-nummer: 89978-60-9