Methyl 3-chloro-4-sulphamoylbenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52992-1G OR52992-250MG
APOSOR52992-1GEA 4310 DKK
APOSOR52992-1G APOSOR52992-250MG
Methyl 3-chloro-4-sulphamoylbenzoate
Methyl 3-chloro-4-sulphamoylbenzoate
Formel: C₈H₈ClNO₄S
Molekylvægt: 249.671 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21602571
CAS-nummer: 1375473-97-4