3-Bromo-4-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52990-1G OR52990-250MG
APOSOR52990-1GEA 1530 DKK
APOSOR52990-1G APOSOR52990-250MG
3-Bromo-4-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
3-Bromo-4-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
Formel: C₉H₁₀BrNO₄S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11131893
CAS-nummer: 1019384-91-8