6-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52982-1G OR52982-5G
APOSOR52982-1GEA 1920 DKK
APOSOR52982-1G APOSOR52982-5G
6-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine 97%
6-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Formel: C₆H₅ClN₄
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD20492485
CAS-nummer: 1352909-30-8