5-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52980-1G OR52980-250MG
APOSOR52980-1GEA 2880 DKK
APOSOR52980-1G APOSOR52980-250MG
5-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
5-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Formel: C₆H₅ClN₄
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD14706816
CAS-nummer: 1245643-75-7