5-Iodo-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52974-1G OR52974-250MG
APOSOR52974-1GEA 6270 DKK
APOSOR52974-1G APOSOR52974-250MG
5-Iodo-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine 95%
5-Iodo-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine
Formel: C₈H₉IN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22548134
CAS-nummer: 945600-06-6