Methyl 2-bromo-3,5-dinitrobenzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR52919-1G OR52919-250MG OR52919-5G
APOSOR52919-1GEA 3220 DKK
APOSOR52919-1G APOSOR52919-250MG APOSOR52919-5G
Methyl 2-bromo-3,5-dinitrobenzoate 95%
Methyl 2-bromo-3,5-dinitrobenzoate
Formel: C₈H₅BrN₂O₆
Smeltepunkt: 106…108 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15466487
CAS-nummer: 36749-41-4