5-Iodo-3,4-dihydro-2H-1,8-naphthyridine, N1-BOC protected 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52891-1G OR52891-250MG OR52891-5G
APOSOR52891-1GEA 1260 DKK
APOSOR52891-1G APOSOR52891-250MG APOSOR52891-5G
5-Iodo-3,4-dihydro-2H-1,8-naphthyridine, N1-BOC protected 95%
5-Iodo-3,4-dihydro-2H-1,8-naphthyridine, N1-BOC protected
Formel: C₁₃H₁₇IN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31745691
CAS-nummer: 2367002-56-8