4-Acetyl-3-bromopyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR52784-1G OR52784-250MG OR52784-5G
APOSOR52784-1GEA 1750 DKK
APOSOR52784-1G APOSOR52784-250MG APOSOR52784-5G
4-Acetyl-3-bromopyridine 97%
4-Acetyl-3-bromopyridine
Formel: C₇H₆BrNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00128861
CAS-nummer: 111043-06-2