4-Morpholinopyridin-3-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR52779-1G OR52779-250MG
APOSOR52779-1GEA 10460 DKK
APOSOR52779-1G APOSOR52779-250MG
4-Morpholinopyridin-3-amine 95%
4-Morpholinopyridin-3-amine
Formel: C₉H₁₃N₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10691098
CAS-nummer: 90648-26-3