3-Morpholinopyridin-4-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR52778-100MG OR52778-250MG
APOSOR52778-100MGEA 3820 DKK
APOSOR52778-100MG APOSOR52778-250MG
3-Morpholinopyridin-4-amine 95%
3-Morpholinopyridin-4-amine
Formel: C₉H₁₃N₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20715635
CAS-nummer: 144864-28-8