4-Piperazin-1-ylpyridin-3-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR52775-1G OR52775-250MG
APOSOR52775-1GEA 7740 DKK
APOSOR52775-1G APOSOR52775-250MG
4-Piperazin-1-ylpyridin-3-amine 95%
4-Piperazin-1-ylpyridin-3-amine
Formel: C₉H₁₄N₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01704039
CAS-nummer: 78069-95-1