6-Piperazin-1-ylpyridin-3-amine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR52773-1G OR52773-250MG
APOSOR52773-1GEA 5130 DKK
APOSOR52773-1G APOSOR52773-250MG
6-Piperazin-1-ylpyridin-3-amine 98%
6-Piperazin-1-ylpyridin-3-amine
Formel: C₉H₁₄N₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09882449
CAS-nummer: 119285-06-2