6-Bromo-3-methybenzofuran
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Bromo-3-methylbenzofuran
OR52747-1G OR52747-250MG
APOSOR52747-1GEA 1560 DKK
APOSOR52747-1G APOSOR52747-250MG
6-Bromo-3-methybenzofuran
6-Bromo-3-methybenzofuran
Formel: C₉H₇BrO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD24387451
CAS-nummer: 33118-86-4