Methyl 3-bromo-2-iodobenzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52724-1G OR52724-250MG OR52724-5G
APOSOR52724-1GEA 1620 DKK
APOSOR52724-1G APOSOR52724-250MG APOSOR52724-5G
Methyl 3-bromo-2-iodobenzoate 95%
Methyl 3-bromo-2-iodobenzoate
Formel: C₈H₆BrIO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18398801
CAS-nummer: 121772-84-7