3-Bromo-2-nitrobenzyl bromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Bromo-3-(bromomethyl)-2-nitrobenzene
OR52712-1G OR52712-250MG OR52712-5G
APOSOR52712-1GEA 262 DKK
APOSOR52712-1G APOSOR52712-250MG APOSOR52712-5G
3-Bromo-2-nitrobenzyl bromide 95%
3-Bromo-2-nitrobenzyl bromide
Formel: C₇H₅Br₂NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18390264
CAS-nummer: 63471-25-0
UN nummer: 3261
ADR: 8,III