Pyridine-4-sulphonic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Pyridinesulphonic acid, 4-Sulphopyridine
OR5271-1G OR5271-250MG
APOSOR5271-1GEA 1260 DKK
APOSOR5271-1G APOSOR5271-250MG
Pyridine-4-sulphonic acid
Pyridine-4-sulphonic acid
Formel: C₅H₅NO₃S
Molekylvægt: 159.163 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00234082
CAS-nummer: 5402-20-0
UN nummer: 1759
ADR: 8 III