3-Bromo-2-nitrobenzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52706-10G OR52706-1G OR52706-5G
APOSOR52706-10GEA 4930 DKK
APOSOR52706-10G APOSOR52706-1G APOSOR52706-5G
3-Bromo-2-nitrobenzaldehyde 97%
3-Bromo-2-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00462872
CAS-nummer: 882722-99-8