3-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (3-Bromo-2-nitrophenyl)methanol
OR52700-1G OR52700-250MG OR52700-5G
APOSOR52700-1GEA 2170 DKK
APOSOR52700-1G APOSOR52700-250MG APOSOR52700-5G
3-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol 95%
3-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆BrNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18392284
CAS-nummer: 1261475-45-9