7-Chloro-1,8-naphthyridin-2-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52698-1G OR52698-250MG
APOSOR52698-1GEA 1050 DKK
APOSOR52698-1G APOSOR52698-250MG
7-Chloro-1,8-naphthyridin-2-amine
7-Chloro-1,8-naphthyridin-2-amine
Formel: C₈H₆ClN₃
Smeltepunkt: 186…188 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11878574
CAS-nummer: 15944-33-9
EINECS: 240-078-5