2-Carboxypyridine-4-boronic acid, pinacol ester 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine-2-carboxylic acid
OR52669-1G OR52669-250MG
APOSOR52669-1GEA 5990 DKK
APOSOR52669-1G APOSOR52669-250MG
2-Carboxypyridine-4-boronic acid, pinacol ester 95%
2-Carboxypyridine-4-boronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₂H₁₆BNO₄
Molekylvægt: 249.071 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22192540
CAS-nummer: 2096332-29-3