Methyl 3-amino-5-methylisonicotinate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52659-1G OR52659-250MG
APOSOR52659-1GEA 7410 DKK
APOSOR52659-1G APOSOR52659-250MG
Methyl 3-amino-5-methylisonicotinate 95%
Methyl 3-amino-5-methylisonicotinate
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD26518249
CAS-nummer: 1805106-63-1