4-Bromo-3-formylbenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52617-1G OR52617-250MG
APOSOR52617-1GEA 1220 DKK
APOSOR52617-1G APOSOR52617-250MG
4-Bromo-3-formylbenzonitrile
4-Bromo-3-formylbenzonitrile
Formel: C₈H₄BrNO
Molekylvægt: 210.027 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11858309
CAS-nummer: 89003-95-2