2,5-Dihydroxypyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR52588-1G OR52588-5G
APOSOR52588-1GEA 872 DKK
APOSOR52588-1G APOSOR52588-5G
2,5-Dihydroxypyridine
2,5-Dihydroxypyridine
Formel: C₅H₅NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00234075
CAS-nummer: 5154-01-8