Tetrahydropyran-3-boronic acid, pinacol ester 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52587-1G OR52587-250MG OR52587-5G
APOSOR52587-1GEA 1810 DKK
APOSOR52587-1G APOSOR52587-250MG APOSOR52587-5G
Tetrahydropyran-3-boronic acid, pinacol ester 98%
Tetrahydropyran-3-boronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₁H₂₁BO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09997791
CAS-nummer: 1391850-39-7