1-Methyl-1H-imidazol-2-amine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52567-1G OR52567-250MG
APOSOR52567-1GEA 2730 DKK
APOSOR52567-1G APOSOR52567-250MG
1-Methyl-1H-imidazol-2-amine 97%
1-Methyl-1H-imidazol-2-amine
Formel: C₄H₇N₃
Smeltepunkt: 82 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01646103
CAS-nummer: 6646-51-1