1-(4-Bromo-2-methylphenyl)ethanone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52566-25G OR52566-5G
APOSOR52566-25GEA 1980 DKK
APOSOR52566-25G APOSOR52566-5G
1-(4-Bromo-2-methylphenyl)ethanone
1-(4-Bromo-2-methylphenyl)ethanone
Formel: C₉H₉BrO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11112126
CAS-nummer: 65095-33-2