tert-Butyl 4-hydroxybenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52549-1G OR52549-25G OR52549-5G
APOSOR52549-1GEA 183 DKK
APOSOR52549-1G APOSOR52549-25G APOSOR52549-5G
tert-Butyl 4-hydroxybenzoate
tert-Butyl 4-hydroxybenzoate
Formel: C₁₁H₁₄O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09953072
CAS-nummer: 25804-49-3