Benzyl 6-oxa-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Cbz-6-oxa-3-azabicyclo[3.1.0]hexane
OR52543-25G OR52543-5G
APOSOR52543-25GEA 1920 DKK
APOSOR52543-25G APOSOR52543-5G
Benzyl 6-oxa-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate
Benzyl 6-oxa-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₃NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09608058
CAS-nummer: 31865-25-5