2-Bromo-4-chloropyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52503-1G OR52503-100MG OR52503-250MG
APOSOR52503-1GEA 2730 DKK
APOSOR52503-1G APOSOR52503-100MG APOSOR52503-250MG
2-Bromo-4-chloropyrimidine
2-Bromo-4-chloropyrimidine
Formel: C₄H₂BrClN₂
Molekylvægt: 193.429 g/mol
Smeltepunkt: 47…48 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11847634
CAS-nummer: 885702-33-0