Methyl (2-hydroxyphenyl)acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52466-1G OR52466-5G
APOSOR52466-1GEA 0 DKK
APOSOR52466-1G APOSOR52466-5G
Methyl (2-hydroxyphenyl)acetate
Methyl (2-hydroxyphenyl)acetate
Formel: C₉H₁₀O₃
Smeltepunkt: 71…72 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00090077
CAS-nummer: 22446-37-3
EINECS: 245-004-5