4-Chloro-6-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52449-1G OR52449-250MG
APOSOR52449-1GEA 1530 DKK
APOSOR52449-1G APOSOR52449-250MG
4-Chloro-6-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
4-Chloro-6-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Formel: C₆H₅ClN₄
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD10697160
CAS-nummer: 30129-53-4