3,4-Dihydro-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-6-carbonitrile 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR52436-250MG OR52436-1G
APOSOR52436-250MGEA 578 DKK
APOSOR52436-250MG APOSOR52436-1G
3,4-Dihydro-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-6-carbonitrile 95+%
3,4-Dihydro-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-6-carbonitrile
Formel: C₉H₆N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20039908
CAS-nummer: 134997-74-3