4-(Bromomethyl)benzyl alcohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: [4-(Bromomethyl)phenyl]methanol, (4-(Bromomethyl)phenyl)methanol
OR52377-10G OR52377-1G OR52377-5G
APOSOR52377-10GEA 2770 DKK
APOSOR52377-10G APOSOR52377-1G APOSOR52377-5G
4-(Bromomethyl)benzyl alcohol 97%
4-(Bromomethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₉BrO
Smeltepunkt: 76…77 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD08275218
CAS-nummer: 71831-21-5
UN nummer: 3261
ADR: 8,III