4,6-Dichloropyridin-2-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52376-1G OR52376-5G
APOSOR52376-1GEA 933 DKK
APOSOR52376-1G APOSOR52376-5G
4,6-Dichloropyridin-2-ol
4,6-Dichloropyridin-2-ol
Formel: C₅H₃Cl₂NO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD10698616
CAS-nummer: 68963-75-7