2-(Prop-1-en-2-yl)aniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52354-10G OR52354-5G
APOSOR52354-10GEA 0 DKK
APOSOR52354-10G APOSOR52354-5G
2-(Prop-1-en-2-yl)aniline
2-(Prop-1-en-2-yl)aniline
Formel: C₉H₁₁N
Kogepunkt: 95 °C
Flammepunkt: 78 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007719
CAS-nummer: 52562-19-3