N-(3-Trimethoxysilylpropyl)pyrrole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52338-5G OR52338-1G
APOSOR52338-5GEA 1430 DKK
APOSOR52338-5G APOSOR52338-1G
N-(3-Trimethoxysilylpropyl)pyrrole 95%
N-(3-Trimethoxysilylpropyl)pyrrole
Formel: C₁₀H₁₉NO₃Si
Kogepunkt: 105…107 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00054844
CAS-nummer: 80906-67-8