7-Bromo-5H-pyrido[4,3-b]indole 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52325-250MG OR52325-1G OR52325-5G
APOSOR52325-250MGEA 230 DKK
APOSOR52325-250MG APOSOR52325-1G APOSOR52325-5G
7-Bromo-5H-pyrido[4,3-b]indole 95+%
7-Bromo-5H-pyrido[4,3-b]indole
Formel: C₁₁H₇BrN₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18803689
CAS-nummer: 1015460-59-9