2-Chloro-N,N-diisobutylacetamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52317-10G OR52317-1G OR52317-5G
APOSOR52317-10GEA 1380 DKK
APOSOR52317-10G APOSOR52317-1G APOSOR52317-5G
2-Chloro-N,N-diisobutylacetamide
2-Chloro-N,N-diisobutylacetamide
Formel: C₁₀H₂₀ClNO
Molekylvægt: 205.725 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040035
CAS-nummer: 5326-82-9