Methyl 3-hydroxyazetidine-1-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52278-10G OR52278-1G OR52278-5G
APOSOR52278-10GEA 6400 DKK
APOSOR52278-10G APOSOR52278-1G APOSOR52278-5G
Methyl 3-hydroxyazetidine-1-carboxylate
Methyl 3-hydroxyazetidine-1-carboxylate
Formel: C₅H₉NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18072727
CAS-nummer: 118972-97-7