Oxan-3-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR52254-1G OR52254-250MG
APOSOR52254-1GEA 0 DKK
APOSOR52254-1G APOSOR52254-250MG
Oxan-3-amine
Oxan-3-amine
Formel: C₅H₁₁NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07371531
CAS-nummer: 120811-32-7
UN nummer: 2735
ADR: 8,III