Methyl 5-amino-3-chloropyridine-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52216-100MG OR52216-250MG OR52216-1G
APOSOR52216-100MGEA 632 DKK
APOSOR52216-100MG APOSOR52216-250MG APOSOR52216-1G
Methyl 5-amino-3-chloropyridine-2-carboxylate
Methyl 5-amino-3-chloropyridine-2-carboxylate
Formel: C₇H₇ClN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18258038
CAS-nummer: 1256825-20-3