5-Amino-1,3-benzoxazole hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52195-1G OR52195-5G
APOSOR52195-1GEA 985 DKK
APOSOR52195-1G APOSOR52195-5G
5-Amino-1,3-benzoxazole hydrochloride
5-Amino-1,3-benzoxazole hydrochloride
Formel: C₇H₆N₂O·ClH
Smeltepunkt: 226…229 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD28954649
CAS-nummer: 1858249-87-2