2-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]benzoyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR5219-1G OR5219-250MG
APOSOR5219-1GEA 1510 DKK
APOSOR5219-1G APOSOR5219-250MG
2-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]benzoyl chloride 97%
2-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]benzoyl chloride
Formel: C₁₂H₁₃ClO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09025870
CAS-nummer: 906352-68-9
UN nummer: 3129
ADR: 4.3+8,II