Methyl 4-bromo-3-iodobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52181-1G OR52181-5G OR52181-25G
APOSOR52181-1GEA 164 DKK
APOSOR52181-1G APOSOR52181-5G APOSOR52181-25G
Methyl 4-bromo-3-iodobenzoate
Methyl 4-bromo-3-iodobenzoate
Formel: C₈H₆BrIO₂
Smeltepunkt: 70…71 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18398802
CAS-nummer: 1257231-51-8