4-Phenylpyrimidine-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52152-1G OR52152-250MG
APOSOR52152-1GEA 2640 DKK
APOSOR52152-1G APOSOR52152-250MG
4-Phenylpyrimidine-2-carboxylic acid
4-Phenylpyrimidine-2-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₈N₂O₂
Molekylvægt: 200.193 g/mol
Smeltepunkt: 154…157 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16988171
CAS-nummer: 74647-39-5