2-Amino-5-bromo-1,3-thiazole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52147-25G OR52147-5G
APOSOR52147-25GEA 1270 DKK
APOSOR52147-25G APOSOR52147-5G
2-Amino-5-bromo-1,3-thiazole 97%
2-Amino-5-bromo-1,3-thiazole
Formel: C₃H₃BrN₂S
Smeltepunkt: 165 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00016893
CAS-nummer: 3034-22-8